Learn More
1-Octanotiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10685972 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10685972 250 g Frasco de vidrio 250 g
10347570 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10743334 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10685972 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 157482500
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 111-88-6 | C8H18S | 146.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-88-6
Fórmula molecular C8H18S
Peso molecular (g/mol) 146.29
Número MDL MFCD00004912
Clave InChI KZCOBXFFBQJQHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-octanethiol, 1-mercaptooctane, n-octyl mercaptan, octyl mercaptan, octanethiol, octylthiol, 1-octylthiol, n-octanethiol, octylmercaptan, n-octylthiol
PubChem CID 8144
Nombre IUPAC octano-1-tiol
SMILES CCCCCCCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octanethiol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -49.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8400g/mL
Punto de ebullición 197.0°C to 200.0°C
Temperatura de inflamación 68°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)7SH
Índice de refracción 1.4525 to 1.4545
Cantidad 250 g
Gravedad específica 0.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.29
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Octanethiol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.