Learn More
Sal sódica del ácido 1-octanosulfónico, TRC
Código de producto. 30411480
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30411480 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30411480 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO23757525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octanesulfonic Acid Sodium Salt
CAS 5324-84-5
Fórmula molecular C8H17NaO3S
Cantidad 25 g
Sinónimo Bio-Terge PAS 8, Bio-Terge PAS 8SF, NAS 8RF, NAS-FAL, Sodium 1-Octanesulfonate, Sodium Capryl Sulfonate, Sodium n-Octanesulfonate, Sodium n-Octylsulfonate, Sodium Octanesulfonate, Sodium Octylsulfonate, Witconate NAS-FAL
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
SMILES O=S(CCCCCCCC)(O[Na])=O
Nombre IUPAC sodio; sulfonato-1-octano
Peso molecular (g/mol) 216.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.0796