Learn More
Ácido 1-octanosulfónico, sal sódica, monohidrato; 99,7 %, para análisis de HPLC, MP Biomedicals™
Código de producto. 17881371 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17881371 5 g 5 g
11422572 25 g -
11432572 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17881371 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215177805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.10€
    42.00€ / 5 g
    Ahorro 2.10€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Especificaciones
Nombre del elemento Ácido 1-octanosulfónico, sal sódica, monohidrato
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C)
Formulario Polvo cristalino
Cantidad 5 g
Aspecto Blanco