Learn More
Ácido 1-octanosulfónico, sal sódica monohidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10165070 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10165070 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10266450 25 g Frasco de vidrio 25 GR
11954561 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10165070 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 206140050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.75€
    73.50€ / 5 g
    Ahorro 2.25€
    2% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 207596-29-0 | C8H19NaO4S | 234.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207596-29-0
Fórmula molecular C8H19NaO4S
Peso molecular (g/mol) 234.29
Número MDL MFCD00149551
Clave InChI MBURIAHQXJQKRE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium octane-1-sulfonate hydrate, 1-octanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-octanesulfonate monohydrate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, monohydrate, sodium 1-octanesulfonate hydrate, 1-octane sulfonic acid, na, acmc-20p1dl, ksc496c2b, sodium1-octanesulfonatemonohydrate, potassium hydrate octane-1-sulfonate
PubChem CID 23666339
Nombre IUPAC sodio;octano-1-sulfonato;hidrato
SMILES O.[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octanesulfonic acid, sodium salt monohydrate
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)7SO3Na·H2O
Cantidad 5 g
Beilstein 04,III,25
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: 4g/l methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.3
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo fino