Learn More
Ácido 1-octanosulfónico, sal de sodio, grado de HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10529562 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
100 g
25 GR
5 GR
500 GR
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10529562 25 g 25 GR
10386352 5 g 5 GR
10061822 100 g 100 GR
11306725 100 g 100 g
15264714 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10529562 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 384770250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    465.00€
    400.65€ / 25 g
    Ahorro 64.35€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Ácido 1-octanosulfónico, sal sódica, grado de HPLC, Acros Organics, cantidad:25 g, blanco, punto de fusión:>300,0 °C, peso molecular:216,28; Porcentaje de pureza:>- 98,0 %
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de pares iónicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5324-84-5
Fórmula molecular C8H17NaO3S
Peso molecular (g/mol) 216.27
Número MDL MFCD00007544
Clave InChI HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
PubChem CID 23669624
SMILES [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
Absorbancia (0.25M aqueous solution), (0.25 M aqueous solution) at 0nm, 0.04 max. at 260nm, 0.05 max. at 240nm, 0.05 max. at 250nm, 0.075 max. at 230nm, 0.1 max. at 220nm, 0.2 max. at 210nm, 0.3 max. at 200nm
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)7SO3Na
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: 4g/L in methanol
Nombre IUPAC sodio; sulfonato-1-octano
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.28
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.