Learn More
Ácido 1-octanosulfónico, sal sódica, 99+ %, cromatografía de par iónico, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10319813 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10319813 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10277983 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10319813 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 396691000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00€
    997.00€ / 100 g
    Ahorro 68.00€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5324-84-5 | C8H17NaO3S | 216.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de pares iónicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5324-84-5
Fórmula molecular C8H17NaO3S
Peso molecular (g/mol) 216.27
Número MDL MFCD00007544
Clave InChI HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
PubChem CID 23669624
Nombre IUPAC sodio; sulfonato-1-octano
SMILES [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
Nombre de nota Anhydrous
Absorbancia 0.02 max. (C=0.4 M in water) at 260nm, 0.04 max. (C=0.4 M in water) at 230nm, 0.06 max. (C=0.4 M in water) at 220nm, 0.1 max. (C=0.4 M in water) at 210nm
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 2% max. (150°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)7SO3Na
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: 4g/L in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.28
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Cromatografía de pares iónicos
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 1-octanesulfonate