Learn More
Sal sódica de ácido sulfónico 1-octano, cromatografía de pares de iones, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical ProductosDescripción
C8H17NaO3S, número de CAS 5324-84-5, 1-octanosulfonato, sodio, octilsulfonato de sodio, ipc-alks-8, ácido 1-octanosulfonónico, sal sódica, ácido 1-octanosulfonónico, octilsulfonato de sodio, octanosulfonato de sodio, octano-1-sulfonato de sodio, 1-octanosulfonato de sodio, unii-j46ez5jyb3, 100 g, blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | de 300 °C |
| Color | Blanco |
| pH | Desde 5,5 hasta 7,5 |
| Forma física | Sólido en polvo |
| Cantidad | 100 g |
| Nombre IUPAC | sodio; sulfonato-1-octano |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216,28g/mol |
| Grado | Cromatografía |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.