Learn More
Sal sódica de ácido sulfónico 1-octano, cromatografía de pares de iones, Fisher Chemical™
Código de producto. 10151910 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Jarra para polvos de plástico
Tarro de cristal
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10151910 25 g Jarra para polvos de plástico 25 GR
10450364 5 g Tarro de cristal 5 GR
10498790 100 g Jarra de plástico para polvo 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10151910 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor O/0028/46
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
C8H17NaO3S, número de CAS 5324-84-5, 1-octanosulfonato, sodio, octilsulfonato de sodio, ipc-alks-8, ácido 1-octanosulfonónico, sal sódica, ácido 1-octanosulfonónico, octilsulfonato de sodio, octanosulfonato de sodio, octano-1-sulfonato de sodio, 1-octanosulfonato de sodio, unii-j46ez5jyb3, 100 g, blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5324-84-5
Fórmula molecular C8H17NaO3S
Peso molecular (g/mol) 216.27
Número MDL MFCD00007544
Clave InChI HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
PubChem CID 23669624
SMILES [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 300 °C
Color Blanco
pH Desde 5,5 hasta 7,5
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 25 g
Nombre IUPAC sodio; sulfonato-1-octano
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.28g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.