Learn More
Ácido 1-octanosulfónico, sal sódica, cromatografía de pares de iones, para detección electroquímica, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | de 300 °C |
| CAS | 5324-84-5 |
| Color | Blanco |
| pH | Desde 5,5 hasta 7,5 |
| Forma física | Sólido en polvo |
| Cantidad | 25 g |
| Envase | Jarra para polvos de plástico |
| Fórmula molecular | C8H17NaO3S |
| Número MDL | MFCD00007544 |
| Sinónimo | sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1-Octanesulfonic acid, sodium salt
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.