Learn More
1-Octadecino, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15496097 1 g 1 g
15406107 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33288.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 629-89-0 | C18H34 | 250.47 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-89-0
Fórmula molecular C18H34
Peso molecular (g/mol) 250.47
Número MDL MFCD00015088
Clave InChI IYDNQWWOZQLMRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-octadecyne, octadecyne, octadec-1-in, cetylacetylene, hexadecylacetylene, acmc-1b2rb, qspl 036
PubChem CID 69425
Nombre IUPAC octadec-1-ino
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octadecyne
Punto de fusión 21°C to 24°C
Densidad 0.803
Punto de ebullición 313°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.47
Porcentaje de pureza ≥97%