Learn More
1-Octadecilamina, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11358266 100 g 100 g
11348266 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358266 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15458.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 124-30-1 | C18H39N | 269.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
La 1-octadecilamina se utiliza como emulsionante asfáltico, lubricante y dispersante. Actúa como un surfactante catiónico y encuentra aplicaciones para las bases de enjuague de cabello, conservantes de madera, suavizantes textiles, auxiliares de teñido y ayudas de molienda pigmentada. Se utiliza en la caldera como aditivo, lo que evita que la corrosión se produzca debido al vapor. Es un bloque básico de construcción y se utiliza como intermediario en la preparación de sus derivados de la amina, etoxilatos y amidas. Los nano cristales de óxido metálico de tamaño y forma controlada se preparan por la descomposición térmica de los nitratos metálicos con octadecilamina.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, alcohol, éter, benceno y acetona.Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124-30-1
Fórmula molecular C18H39N
Peso molecular (g/mol) 269.52
Número MDL MFCD00008159
Clave InChI REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octadecylamine, 1-octadecanamine, stearylamine, 1-octadecylamine, octadecanamine, stearamine, 1-aminooctadecane, n-octadecylamine, n-stearylamine, armofilm
PubChem CID 15793
ChEBI CHEBI:63866
Nombre IUPAC octadecan-1-amina
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octadecylamine
Punto de fusión 53°C to 55°C
Densidad 0.862
Punto de ebullición 180°C to 183°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación 148°C (298°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)17NH2
Cantidad 100 g
Beilstein 636111
Información de solubilidad Soluble in chloroform,alcohol,ether,benzene and acetone.Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.52
Porcentaje de pureza 95%