Learn More
1-Octadecanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484150 250 g 250 g
11489872 500 g 500 g
11499872 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484150 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12020.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 112-92-5 | C18H38O | 270.501 g/mol
1-Octadecanol has been used as surfactant for the functionalization of carbon nanotubes. It is employed as emulsion stabilizer for creams and lotions, quality modifier of lipsticks, additive for ointment base and cream conditioners for smooth touch to skin for cosmetic uses. It is auxiliary for emulsifiers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-octadecanol se ha utilizado como surfactante para la funcionalización de nanotubos de carbono. Se emplea como estabilizador de emulsión para cremas y lociones, modificador de calidad de barras de labios, aditivo para la base de pomada y acondicionadores de crema para un tacto suave de la piel en usos cosméticos. Es auxiliar de emulsionantes.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en alcohol, acetona, éter, benceno y cloroformo.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-92-5
Fórmula molecular C18H38O
Peso molecular (g/mol) 270.501
Número MDL MFCD00002823
Clave InChI GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo stearyl alcohol, 1-octadecanol, octadecanol, octadecyl alcohol, n-octadecanol, 1-hydroxyoctadecane, n-1-octadecanol, stearol, n-octadecyl alcohol, stearic alcohol
PubChem CID 8221
ChEBI CHEBI:32154
Nombre IUPAC octadecan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octadecanol
Punto de fusión 56°C to 60°C
Punto de ebullición 210°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 174°C (345°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 g
Beilstein 1362907
Índice Merck 14,8805
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in alcohol,acetone,ether,benzene,chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.5
Porcentaje de pureza 97%