Learn More
1-Octadecanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10534061 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 KG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10534061 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10667534 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10534061 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 129300010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-92-5 | C18H38O | 270.5 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-92-5
Fórmula molecular C18H38O
Peso molecular (g/mol) 270.5
Número MDL MFCD00002823
Clave InChI GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo stearyl alcohol, 1-octadecanol, octadecanol, octadecyl alcohol, n-octadecanol, 1-hydroxyoctadecane, n-1-octadecanol, stearol, n-octadecyl alcohol, stearic alcohol
PubChem CID 8221
ChEBI CHEBI:32154
Nombre IUPAC octadecan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octadecanol
Acidez 1mg KOH/g max.
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 55.0°C to 58.0°C
Color Blanco
Densidad 185g/mL
Punto de ebullición 210.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 185°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3(CH2)17OH
Cantidad 1 kg
Beilstein 01, 431
Índice Merck 15, 8932
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.5
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Escamas