Learn More
1-Octadecanetiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376796
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11376796
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L04123.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 2885-00-9 | C18H38S | 286.56 g/mol
1-Octadecanethiol (ODT) is used to deposit thiolated molecules onto the surface of gold substrates, such as SAMs on gold quartz crystal resonators, on the tip of atomic force microscope probes, capacitive sensors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-octadecanetiol (ODT) se utiliza para depositar moléculas tioladas en la superficie de sustratos de oro, como, por ejemplo, colocar SAM en resonadores de cristal de cuarzo de oro, en la punta de sondas de microscopía de fuerza atómica o en sensores capacitivos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2885-00-9
Fórmula molecular C18H38S
Peso molecular (g/mol) 286.56
Número MDL MFCD00004886
Clave InChI QJAOYSPHSNGHNC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octadecanethiol, 1-octadecanethiol, stearyl mercaptan, n-octadecyl mercaptan, octadecyl mercaptan, 1-mercaptooctadecane, octadecanthiol, n-octadecanethiol, octadecanethol, stearylmercaptan
PubChem CID 17905
Nombre IUPAC octadecano-1-tiol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCS
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1-Octadecanethiol
Punto de fusión 30°C to 33°C
Densidad 0.847
Punto de ebullición 180°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación 185°C (365°F)
Olor Stench
Cantidad 100 g
Beilstein 1811934
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.57
Porcentaje de pureza 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt