Learn More
1-Octadecanetiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-Octadecanethiol (ODT) is used to deposit thiolated molecules onto the surface of gold substrates, such as SAMs on gold quartz crystal resonators, on the tip of atomic force microscope probes, capacitive sensors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1-octadecanetiol (ODT) se utiliza para depositar moléculas tioladas en la superficie de sustratos de oro, como, por ejemplo, colocar SAM en resonadores de cristal de cuarzo de oro, en la punta de sondas de microscopía de fuerza atómica o en sensores capacitivos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 1-Octadecanethiol |
| Punto de fusión | 30°C to 33°C |
| Densidad | 0.847 |
| Punto de ebullición | 180°C (5 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 185°C (365°F) |
| Olor | Stench |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 1811934 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.57 |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.