Learn More
1-Octadecanetiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11366796 25 g 25 g
11376796 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11366796 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04123.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2885-00-9 | C18H38S | 286.56 g/mol
1-Octadecanethiol (ODT) is used to deposit thiolated molecules onto the surface of gold substrates, such as SAMs on gold quartz crystal resonators, on the tip of atomic force microscope probes, capacitive sensors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-octadecanetiol (ODT) se utiliza para depositar moléculas tioladas en la superficie de sustratos de oro, como, por ejemplo, colocar SAM en resonadores de cristal de cuarzo de oro, en la punta de sondas de microscopía de fuerza atómica o en sensores capacitivos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2885-00-9
Fórmula molecular C18H38S
Peso molecular (g/mol) 286.56
Número MDL MFCD00004886
Clave InChI QJAOYSPHSNGHNC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octadecanethiol, 1-octadecanethiol, stearyl mercaptan, n-octadecyl mercaptan, octadecyl mercaptan, 1-mercaptooctadecane, octadecanthiol, n-octadecanethiol, octadecanethol, stearylmercaptan
PubChem CID 17905
Nombre IUPAC octadecano-1-tiol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octadecanethiol
Punto de fusión 30°C to 33°C
Densidad 0.847
Punto de ebullición 180°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación 185°C (365°F)
Olor Stench
Cantidad 25 g
Beilstein 1811934
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.57
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Octadecanethiol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H413-Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Octadecanethiol