Learn More
Cloruro de 1-octadecanosulfonilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11367695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11367695 25 g 25 g
11357695 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11367695 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L02406.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10147-41-8
Fórmula molecular C18H37ClO2S
Peso molecular (g/mol) 353.00
Número MDL MFCD00051521
Clave InChI VDRWNKIQBYUKGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-octadecanesulfonyl chloride, octadecane-1-sulphonyl chloride, 1-octadecanesulphonyl chloride, acmc-20aoso, octadecanesulfonylchloride, octadecanesulfonyl chloride, 1-octadecanesulfonylchloride
PubChem CID 66281
Nombre IUPAC cloruro de octadecano-1-sulfonilo
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCS(Cl)(=O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Octadecanesulfonyl chloride
Punto de fusión 56°C to 60°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 1794152
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.01
Porcentaje de pureza 95%