Learn More
Ácido 1-octadecanosulfónico, sal sódica, 90%
Código de producto. 10698234 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10698234 1 g Frasco de vidrio 1 g
10289143 5 g Frasco de vidrio 5 g
10730755 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10698234 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 384910010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13893-34-0 | C18H37NaO3S| 356,54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13893-34-0
Fórmula molecular C18H37NaO3S
Peso molecular (g/mol) 356.54
Número MDL MFCD00051526
Clave InChI KBAFDSIZQYCDPK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 1-octadecanesulfonate, sodium octadecane-1-sulfonate, sodium stearylsulfonate, sodium octadecanesulfonate, 1-octadecanesulfonic acid sodium salt, sodium octadecane-1-sulphonate, 1-octadecanesulfonic acid, sodium salt, sodium sterylsulfonate, sodium oxadecanesulfonate, sodium n-octadecylsulfonate
PubChem CID 23668003
Nombre IUPAC sodio; octadecano-1-sulfonato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octadecanesulfonic acid, sodium salt
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 163°C to 165°C
Color Blanco
Análisis elemental 88% min. (C, H)
Pérdida por secado 5% max. (1 G, 105°C, 1 Hrs, 760mm)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)17SO3Na
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.54
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación