Learn More
1-Octacosanol, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10091564 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 MG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10091564 250 mg Frasco de vidrio 250 MG
10441304 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10091564 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 258132500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 557-61-9 | Molecular Formula: C28H58O | Molecular Weight: 410.77 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 557-61-9
Fórmula molecular C28H58O
Peso molecular (g/mol) 410.77
Número MDL MFCD00044770
Clave InChI CNNRPFQICPFDPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-octacosanol, octacosanol, montanyl alcohol, octacosyl alcohol, cluytyl alcohol, n-octacosanol, octacosanol-1, policosanol, octacosyl, polycosanol
PubChem CID 68406
ChEBI CHEBI:28243
Nombre IUPAC octacosan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octacosanol
% mín. CAS 90.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 83.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 200.0°C to 250.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)27OH
Cantidad 250 mg
Índice Merck 15, 6833
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot hydrocarbons, hot dibutylether,, thf,,hot methylisobutylketone
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.77
Porcentaje de pureza 90+%
Forma física Polvo cristalino o cristales en copos