Learn More
1-(o-Tolyl)piperazine, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11490297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490297 5 g 5 g
11400307 25 g 25 g
11410307 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21705.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39512-51-1
Fórmula molecular C11H16N2
Peso molecular (g/mol) 176.263
Número MDL MFCD00040729
Clave InChI WICKLEOONJPMEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-methylphenyl piperazine, 1-o-tolyl piperazine, 4-2-methylphenyl piperazine, 1-o-tolylpiperazine, piperazine, 1-2-methylphenyl, 1-o-tolyl-piperazine, 1-2-methylphenyl-piperazine, o-tolylpiperazine, 2-methylphenylpiperazine, chembl9746
PubChem CID 91965
Nombre IUPAC 1-(2-metilfenil)piperazina
SMILES CC1=CC=CC=C1N2CCNCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(o-Tolyl)piperazine
Punto de fusión 45°C to 48°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3263
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.26
Porcentaje de pureza 97%