Learn More
1-o-Tolueneazo-2-naftol, TRC
Código de producto. 30132920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132920 5 g 5 g
17973725 50 mg 50 miligramos
17950875 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132920 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT5360805G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2646-17-5
Fórmula molecular C17 H14 N2 O
Peso molecular (g/mol) 262.31
Sinónimo 1-[2-(2-Methylphenyl)diazenyl]-2-naphthalenol (ACI), 2-Naphthalenol, 1-[(2-methylphenyl)azo]- (9CI), C.I. Solvent Orange 2 (7CI, 8CI), Oil Orange SS (6CI), 1-[(2-Methylphenyl)azo]-2-naphthol, 1-o-Tolueneazo-2-naphthol, 1-o-Tolylazo-2-naphthol, A.F. Orange No. 2, C.I. 12100, Dolkwal Orange SS, Ext D and C Orange No. 4, Fat Orange II, Fat Orange RR, FD and C Orange No. 2, Hexacol Oil Orange SS, Japan Orange 403, Lacquer Orange V, NSC 58044, Oil Orange 204, Oil Orange OPEL, Oil Orange TX, Orange OT, Orange SS, Orange TX, Organol Orange 2R, Solvent Orange 2, T 0553
Nombre IUPAC 1-[(E)-(2-metilfenil)diazenil]naftalen-2-ol
SMILES Cc1ccccc1N=Nc2c(O)ccc3ccccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-o-Tolueneazo-2-naphthol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14N2O/c1-12-6-2-5-9-15(12)18-19-17-14-8-4-3-7-13(14)10-11-16(17)20/h2-11,20H,1H3/b19-18+
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.1106
Porcentaje de pureza >95%