Learn More
1-O-propilglicerol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-O-Propylglycerol |
| CAS | 61940-71-4 |
| Fórmula molecular | C6H14O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-Propoxy-1,2-propanediol, NSC 167418 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14O3/c1-2-3-9-5-6(8)4-7/h6-8H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCCOCC(O)CO |
| Nombre IUPAC | 3-propoxipropano-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 134.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.0943 |