Learn More
1-O-Octadecil-2-O-bencil-rac-glicerol, TRC
Código de producto. 30423443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30423443 1 g
30420753 100 mg
30416572 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423443 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO2359501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86008-21-1
Fórmula molecular C28H50O3
Peso molecular (g/mol) 434.69
Sinónimo 3-(Octadecyloxy)-2-(phenylmethoxy)-1-propanol, 2-(Benzyloxy)-3-(octadecyloxy)propan-1-ol
Nombre IUPAC 3-octadecoxi-2-fenilmetoxipropano-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCC(CO)OCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-O-Octadecyl-2-O-benzyl-rac-glycerol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C28H50O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-23-30-26-28(24-29)31-25-27-21-18-17-19-22-27/h17-19,21-22,28-29H,2-16,20,23-26H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.376