Learn More
Éster metílico de 1-O-metil-bD-glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-O-Methyl-beta-D-glucuronide Methyl Ester |
| CAS | 18486-38-9 |
| Fórmula molecular | C8H14O7 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-O-Methyl-B-D-Glucuronide Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O7/c1-13-7(12)6-4(10)3(9)5(11)8(14-2)15-6/h3-6,8-11H,1-2H3/t3-,4-,5+,6-,8+/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)CNCc1c(Cl)c(Cl)ccc1N |
| Peso molecular (g/mol) | 222.19 |