Learn More
1-o-Metil-2-deoxi-D-ribosa, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11416340 5 g 5 g
11406340 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11416340 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27181.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 60134-26-1 | C6H12O4 | 148.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60134-26-1
Fórmula molecular C6H12O4
Peso molecular (g/mol) 148.16
Número MDL MFCD00134161
Clave InChI NVGJZDFWPSOTHM-XCSHRFQENA-N
Sinónimo 1-o-methyl-2-deoxy-d-ribose, 2r,3s-2-hydroxymethyl-5-methoxytetrahydrofuran-3-ol, methyl 2-deoxy-d-ribofuranoside, 2r,3s-2-hydroxymethyl-5-methoxyoxolan-3-ol, methyl 2-deoxyribofuranoside, methyl-2-deoxy-d-erythro pentofuranoside, d-erythro-pentofuranoside, methyl 2-deoxy, pubchem9694, methyl 2-deoxy-d-erythro-pentofuranoside
PubChem CID 10154128
Nombre IUPAC (2R,3S)-2-(hidroximetil)-5-metoxioxolan-3-ol
SMILES COC1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose
Densidad 1.224
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.469
Cantidad 5 g
Rotación óptica +23° (c=1 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.17
Porcentaje de pureza 96%