Learn More
Diacetato de 1-O-levulinoil resveratrol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-O-Levulinoyl Resveratrol Diacetate |
| CAS | 861446-23-3 |
| Fórmula molecular | C23H22O7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Oxo-pentanoic acid 3-(Acetyloxy)-5-[(1E)-2-[4-(acetyloxy)phenyl]ethenyl]phenyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H22O7/c1-15(24)4-11-23(27)30-22-13-19(12-21(14-22)29-17(3)26)6-5-18-7-9-20(10-8-18)28-16(2)25/h5-10,12-14H,4,11H2,1-3H3/b6-5+ |
| SMILES | CC(CCC(OC1=CC(/C=C/C2=CC=C(OC(C)=O)C=C2)=CC(OC(C)=O)=C1)=O)=O |
| Nombre IUPAC | 4-oxopentanoato de (E)-3-acetoxi-5-(4-acetoxiestiril)fenilo |
| Peso molecular (g/mol) | 410.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 410.14 |