Learn More
1-O-Hexil-2,3,5-trimetilhidroquinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-O-Hexyl-2,3,5-trimethylhydroquinone |
| CAS | 148081-72-5 |
| Fórmula molecular | C15 H26 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H26O2/c1-5-6-7-8-9-17-14-10-11(2)15(16)13(4)12(14)3/h10,14-16H,5-9H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCCCCOC1C=C(C)C(O)C(=C1C)C |
| Nombre IUPAC | 4-hexoxi-2,3,6-trimetilciclohexa-2,5-dien-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 238.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.1933 |