Learn More
1-O-hexadecil-rac-glicerol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-O-Hexadecyl-rac-glycerol |
| CAS | 6145-69-3 |
| Fórmula molecular | C19 H40 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (±)-3-(Hexadecyloxy)-1,2-propanediol, (±)-1-Hexadecyl glycerol, 1-Hexadecylglycerol, 1-O-Hexadecylglycerol, 3-Hexadecyloxypropane-1,2-diol, Glyceryl-1-hexadecyl ether, NSC 59269, rac-1-O-Hexadecylglycerol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H40O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22-18-19(21)17-20/h19-21H,2-18H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCOCC(O)CO |
| Nombre IUPAC | 3-hexadecoxipropano-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 316.519 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.298 |