Learn More
1-O-dodecil-rac-glicerol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-O-Dodecyl-rac-glycerol |
| CAS | 1561-07-5 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C15H32O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | -Dodecylglycerol Ether, 1-Lauryl Glyceryl Ether, 1-Monododecyl Glyceryl Ether, 3-(Dodecyloxy)-1,2-propanediol, Glycerol 1-Dodecyl Ether, Glycerol 1-lauryl Ether, Lauryl Glyceryl Ether, NSC 38645 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-18-14-15(17)13-16/h15-17H,2-14H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCOCC(O)CO |
| Peso molecular (g/mol) | 260.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.2351 |
| Mostrar más |