Learn More
1-O-Dimetoxitritil-2-(N-Fmoc)-4-Aminobutil)-1,3-propanediol, >95%, TRC
Código de producto. 17998224
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17998224 100 mg 100 miligramos
17937734 2.5 g 2.50 g
17937644 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17998224 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD460760100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147190-32-7
Fórmula molecular C43 H45 N O6
Peso molecular (g/mol) 671.82
Sinónimo [6-[Bis(4-methoxyphenyl)phenylmethoxy]-5-(hydroxymethyl)hexyl]carbamic Acid 9H-fluoren-9-ylmethyl Ester, Diethyl Ester (4-Chlorobutyl)propanedioic Acid, Diethyl Ester (4-Chlorobutyl)malonic Acid, 1,3-Diethyl 2-(4-Chlorobutyl)propanedioate
Nombre IUPAC 9H-flúor-9-ilmetil N-[5-[[bis(4-metaxifenil)-fenil-metoxi]metil]-6-hidroxi-hexil]carbamato
SMILES OCC(CCCCNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O)COC(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=C(OC)C=C5)C6=CC=C(OC)C=C6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-O-Dimethoxytrityl-2-(N-Fmoc)-4-Aminobutyl-1,3-propanediol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C43H45NO6/c1-47-35-23-19-33(20-24-35)43(32-13-4-3-5-14-32,34-21-25-36(48-2)26-22-34)50-29-31(28-45)12-10-11-27-44-42(46)49-30-41-39-17-8-6-15-37(39)38-16-7-9-18-40(38)41/h3-9,13-26,31,41,45H,10-12,27-30H2,1-2H3,(H,44,46)
Formula Weight (peso de la fórmula) 671.3247
Porcentaje de pureza >95%