Learn More
1-O-Alfa-D-Glucopiranosil-D-manitol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-O-alpha-D-Glucopyranosyl-D-mannitol |
| CAS | 20942-99-8 |
| Fórmula molecular | C12H24O11 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 6-O-alpha-D-Glucopyranosyl-D-mannitol, 1,1-GPM |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H24O11/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12/h4-21H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4R,5R)-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxihexano-1,2,3,4,5-pentol |
| Peso molecular (g/mol) | 344.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 344.1319 |