Learn More
1-O-Acetil 2,3,5-Tri-Op-clorobenzoil-Beta-D-ribofuranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-O-Acetyl 2,3,5-Tri-O-p-chlorobenzoyl-beta-D-ribofuranoside |
| CAS | 144084-01-5 |
| Fórmula molecular | C28 H21 Cl3 O9 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-O-Acetyl 2,3,5-Tri-O-P-Chlorobenzoyl-B-D-Ribofuranoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H21Cl3O9/c1-15(32)37-28-24(40-27(35)18-6-12-21(31)13-7-18)23(39-26(34)17-4-10-20(30)11-5-17)22(38-28)14-36-25(33)16-2-8-19(29)9-3-16/h2-13,22-24,28H,14H2,1H3/t22-,23-,24-,28-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccc(Cl)cc2)[C@@H](OC(=O)c3ccc(Cl)cc3)[C@H]1OC(=O)c4ccc(Cl)cc4 |
| Nombre IUPAC | 4-clorobenzoato de [(2R,3R,4R,5S)-5-acetiloxi-3,4-bis[(4-clorobenzoil)oxi]oxolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 607.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 606.0251 |