Learn More
1-O-acetil-2,3,5-tri-O-benzoil-beta-D-ribofuranosa, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11323456 5 g 5 g
11313456 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11323456 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14302.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6974-32-9 | C28H24O9 | 504.491 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6974-32-9
Fórmula molecular C28H24O9
Peso molecular (g/mol) 504.491
Número MDL MFCD00005357
Clave InChI GCZABPLTDYVJMP-CBUXHAPBSA-N
Sinónimo 1-o-acetyl-2,3,5-tri-o-benzoyl-beta-d-ribofuranose, beta-d-ribofuranose 1-acetate 2,3,5-tribenzoate, 2r,3r,4r,5s-5-acetyloxy-3,4-bis benzoyloxy oxolan-2-yl methyl benzoate, 1-acetyl-2,3,5-tribenzoyl-beta-d-ribofuranose, 1-acetyl-2,3,5-tribenzoy-b-d-ribofuranose, 1-o-acetyl-2,3,5,tri-o-benzyl-beta-d-ribofuranose, 2r,3r,4r,5s-5-acetyloxy-3,4-dibenzoyloxyoxolan-2-yl methyl benzoate, 2s,3r,4r,5r-2-acetoxy-5-benzoyloxymethyl tetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate, .beta.-d-ribofuranose, 1-acetate 2,3,5-tribenzoate, 2s,3r,4r,5r-2-acetoxy-5-benzoyloxy methyl tetrahydrofuran-3,4-diyl dibenzoate
PubChem CID 81455
Nombre IUPAC [(2R,3R,4R,5S)-5-acetiloxi-3,4-dibenzoiloxioxolan-2-il]metil benzoato
SMILES CC(=O)OC1C(C(C(O1)COC(=O)C2=CC=CC=C2)OC(=O)C3=CC=CC=C3)OC(=O)C4=CC=CC=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose
Punto de fusión 128°C to 130°C
Cantidad 5 g
Beilstein 100243
Rotación óptica +44° (c=0.5 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.5
Porcentaje de pureza 98%