Learn More
1-nonanol, TRC
Código de producto. 30468011
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30468011 25 mL 25 ml
1 options
Código de producto. 30468011 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN64934025ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Nonanol
CAS 143-08-8
Fórmula molecular C9 H20 O
Cantidad 25 mL
Sinónimo 1-Nonanol (9CI','ACI), Nonyl alcohol (8CI), 1-Hydroxynonane, Linevol 9, n-Nonan-1-ol, n-Nonyl alcohol, Nonan-1-ol, Nonanol, NSC 5521, Octyl carbinol, Pelargonic alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C9H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCO
Nombre IUPAC Nonan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 144.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.1514