Learn More
1-Nonanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414164
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11414164 500 g 500 g
11404164 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11414164 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12510.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 143-08-8 | C9H20O | 144.258 g/mol
The primary use of nonanol is in the manufacture of artificial lemon oil. 1-Nonanol is mainly used in man-made rose essence, plasticizer, surfactant. 1-Nonanol was used as a reference material in the determination of airborne spore levels. 1-Nonanol inhibited the bacterial luciferase (BL) reaction in a dose-dependent manner.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El uso primario del nonanol se encuentra en la fabricación de aceite de limón artificial. El 1-Nonanol se utiliza principalmente en la esencia de rosa artificial, plastificadores y surfactantes. El 1-Nonanol se utilizó como material de referencia en la determinación de los niveles de esporas en suspensión en el aire. Asimismo, el 1-Nonanol inhibió la reacción de la luciferasa bacteriana (BL) con dependencia de la dosis.
Solubilidad
Soluble en agua (1 g/l) a 20 °C, éter, etanol, acetona, cloroformo y aceite mineral.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Garantizar una ventilación adecuada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143-08-8
Fórmula molecular C9H20O
Peso molecular (g/mol) 144.258
Número MDL MFCD00002990
Clave InChI ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-nonanol, nonanol, n-nonyl alcohol, nonyl alcohol, pelargonic alcohol, octyl carbinol, 1-hydroxynonane, nonalol, n-nonanol, n-nonan-1-ol
PubChem CID 8914
ChEBI CHEBI:35986
Nombre IUPAC Nonan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Nonanol
Punto de fusión -7°C
Densidad 0.827
Punto de ebullición 214°C to 216°C
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Olor Pleasant
Fórmula lineal CH3(CH2)8OH
Índice de refracción 1.433
Cantidad 500 g
Número UN UN3082
Beilstein 969213
Índice Merck 14,6679
Información de solubilidad Soluble in water (1g/L) at 20°C,ether,ethanol,acetone,chloroform,and mineral oil.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.26
Porcentaje de pureza 99%