Learn More
1-Nonanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10744471 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ml
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10744471 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10498690 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10541554 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10744471 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 157472500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-03-2027
Añadir a la cesta
CAS: 143-08-8 | C9H20O | 144.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143-08-8
Fórmula molecular C9H20O
Peso molecular (g/mol) 144.26
Número MDL MFCD00002990
Clave InChI ZWRUINPWMLAQRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-nonanol, nonanol, n-nonyl alcohol, nonyl alcohol, pelargonic alcohol, octyl carbinol, 1-hydroxynonane, nonalol, n-nonanol, n-nonan-1-ol
PubChem CID 8914
ChEBI CHEBI:35986
Nombre IUPAC Nonan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Nonanol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -5.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8270g/mL
Punto de ebullición 213.0°C to 215.0°C
Temperatura de inflamación 74°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)8OH
Índice de refracción 1.4324 to 1.4344
Cantidad 250 mL
Número UN 3082
Beilstein 01, 423
Índice Merck 15, 6766
Gravedad específica 0.827
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.26
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Nonanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.