Learn More
1-Nonanethiol, TRC
Código de producto. 30467868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30467868 2.5 g 2.50 g
30476825 1 g -
30480308 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30467868 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN6497652.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1455-21-6
Fórmula molecular C9 H20 S
Peso molecular (g/mol) 160.32
Sinónimo 1-Mercaptononane, NSC 5563, Nonanethiol, Nonyl mercaptan, Nonylthiol, n-Nonanethiol, n-Nonyl mercaptan, n-Nonylthiol
Nombre IUPAC nonano-1-tiol
SMILES CCCCCCCCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Nonanethiol
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H20S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.1286