Learn More
1-Nonanotiol, 98 %
Código de producto. 11393116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393116 25 g 25 g
11383116 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393116 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10988.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1455-21-6
Fórmula molecular C9H20S
Peso molecular (g/mol) 160.319
Número MDL MFCD00004913
Clave InChI ZVEZMVFBMOOHAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-nonanethiol, n-nonyl mercaptan, nonyl mercaptan, nonylthiol, unii-39lg2etv2j, 39lg2etv2j, nonanethiol, non-thiol, n-nonylmercaptan, 1-nonylthiol
PubChem CID 15077
Nombre IUPAC nonano-1-tiol
SMILES CCCCCCCCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Nonanethiol
Densidad 0.842
Punto de ebullición 219°C to 220°C
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Índice de refracción 1.4548
Cantidad 25 g
Beilstein 1733631
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.32
Porcentaje de pureza 98%