Learn More
Ácido 1-nonanosulfónico, sal sódica, 99+ %, cromatografía de par iónico, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10237653 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10237653 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10237653 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 396700250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para cromatografía de pares iónicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35192-74-6
Fórmula molecular C9H19NaO3S
Peso molecular (g/mol) 230.3
Número MDL MFCD00025010
Clave InChI RUYRDULZOKULPK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium nonane-1-sulfonate, sodium 1-nonanesulfonate, 1-nonanesulfonic acid sodium salt, 1-nonanesulfonic acid, sodium salt, sodium nonylsulfonate, sodium 1-nonanesulphonate, ipc-alks-9, 1-eeie>>cea aaeni, c9h19o3s.na, potassium nonane-1-sulfonate
PubChem CID 23664777
Nombre IUPAC sodio;nonano-1-sulfonato
SMILES CCCCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Nonanesulfonic acid, sodium salt
Nombre de nota Anhydrous
Absorbancia 0.02 max. (C=0.2 M in water) at 230nm, 0.02 max. (C=0.2 M in water) at 260nm, 0.03 max. (C=0.2 M in water) at 220nm, 0.05 max. (C=0.2 M in water) at 210nm
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300°C
Color Blanco
Pérdida por secado 2% max. (150°C)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal S(O3Na)(CH2)8CH3
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.3
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Cromatografía de pares iónicos
Forma física Polvo cristalino