Learn More
1-NM-PP1, MedChemExpress
Código de producto. 16492067
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492067 50 mg 50 miligramos
16478557 5 mg 5 miligramos
16405928 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16492067 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13942
MedChemExpress 1-NM-PP1, a cell-permeable PP1 analog, is a potent Src family kinases inhibitor with IC50s of 4.3 nM and 3.2 nM for v-Src-as1 and c-Fyn-as1, respectively.
1-NM-PP1, a cell-permeable PP1 analog, is a potent Src family kinases inhibitor with IC50s of 4.3 nM and 3.2 nM for v-Src-as1 and c-Fyn-as1, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-NM-PP1
Forma física Solid
CAS 221244-14-0
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H21N5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo PP1 Analog II
Información de solubilidad DMSO : 27.5 mg/mL (82.98 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CC(N1N=C(CC2=CC=CC3=C2C=CC=C3)C4=C(N)N=CN=C41)(C)C
Peso molecular (g/mol) 331.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.41
Porcentaje de pureza 99.28%