Learn More
1-Nitrosopirrolidina, TRC
Código de producto. 30005537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005537 5 g 5 g
30012227 10 g 10 g
17973395 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005537 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5459505G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 930-55-2
Fórmula molecular C4 H8 N2 O
Peso molecular (g/mol) 100.12
Sinónimo Pyrrolidine, 1-nitroso-, 1-Nitrosopyrrolidine, N-Nitrosopyrrolidine, NPYR, NSC 18797
Nombre IUPAC 1-nitrosopirrolidina
SMILES O=NN1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosopyrrolidine
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8N2O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h1-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.0637
Porcentaje de pureza >95%