Learn More
1-nitrosopirrolidina-d4, TRC
Código de producto. 30473440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30473440 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30473440 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5459525MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosopyrrolidine-d4
CAS 57371-40-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C4 2H4 H4 N2 O
Cantidad 5 mg
Sinónimo Pyrrolidine-2,2,5,5-d4','1-nitroso- (9CI), 1-Nitrosopyrrolidine-2,2,5,5-d4, N-Nitrosopyrrolidine (2,2,5,5-D4)
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8N2O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h1-4H2/i3D2,4D2
SMILES [2H]C1([2H])CCC([2H])([2H])N1N=O
Nombre IUPAC 2,2,5,5-tetradeuterio-1-nitrosopirrolidina
Peso molecular (g/mol) 104.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.0888
Porcentaje de pureza >95