Learn More
Ácido 1-nitrosopirrolidina-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso-DL-proline |
| CAS | 2571-28-0 |
| Fórmula molecular | C5 H8 N2 O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-Nitrosopyrrolidine-2-carboxylic Acid, Proline','1-nitroso- (9CI','ACI), 1-Nitrosoproline (ACI), DL-Proline','1-nitroso- (ZCI), 1-Nitrosopyrrolidine-2-carboxylic acid, NSC 109546, N-Nitroso-DL-proline, 1-Nitroso-DL-proline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8N2O3/c8-5(9)4-2-1-3-7(4)6-10/h4H,1-3H2,(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)C1CCCN1N=O |
| Nombre IUPAC | ácido 1-nitrosopirrolidin-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 144.129 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.053 |