Learn More
1-Nitrosopirrolidina-2-1, TRC
Código de producto. 30137501
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137501 500 mg 500 miligramos
30136478 1 g 1 g
18043930 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137501 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN545953500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54634-49-0
Fórmula molecular C4H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 114.1
Sinónimo 1-Nitroso-2-pyrrolidinone, 1-Nitroso-2-pyrrolidone, N-Nitroso-2-pyrrolidinone;
Nombre IUPAC 1-nitrosopirrolidina-2-uno
SMILES O=C1CCCN1N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Nitrosopyrrolidin-2-one
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N2O2/c7-4-2-1-3-6(4)5-8/h1-3H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0429