Learn More
1-Nitrosopirrolidina-2-uno (200 μg/mL en Metanol), TRC
Código de producto. 30478259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30478259 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30478259 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT85151X1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Nitrosopyrrolidin-2-one
CAS 54634-49-0
Fórmula molecular C4H6N2O2
Cantidad 1 mL
Sinónimo 1-Nitroso-2-pyrrolidinone, 1-Nitroso-2-pyrrolidone, N-Nitroso-2-pyrrolidinone
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N2O2/c7-4-2-1-3-6(4)5-8/h1-3H2
SMILES O=C1CCCN1N=O
Nombre IUPAC 1-nitrosopirrolidina-2-uno
Peso molecular (g/mol) 114.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0429
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1-Nitrosopyrrolidin-2-one 200 μg/mL