Learn More
1'-nitrosobiotina, TRC
Código de producto. 30478287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30478287 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30478287 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN114460250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1'-Nitrosobiotin
CAS 56859-26-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 H15 N3 O4 S
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5-((3aS,4S,6aR)-1-nitroso-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic Acid, Nitrosobiotin Impurity
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N3O4S/c14-8(15)4-2-1-3-7-9-6(5-18-7)13(12-17)10(16)11-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,11,16)(H,14,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
SMILES OC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@H]2[C@@H]1NC(=O)N2N=O
Nombre IUPAC Ácido 5-[(3aR,6S,6aS)-3-nitroso-2-oxo-3a,4,6,6a-tetrahidro-1H-tieno[3,4-d]imidazol-6-il]pentanoico
Peso molecular (g/mol) 273.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.0783
Porcentaje de pureza >95