Learn More
1-Nitroso-2-naftol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11493324 50 g 50 g
11483324 10 g 10 g
11403334 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11493324 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A10622.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.07€
    77.65€ / 50 g
    Ahorro 12.42€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 131-91-9 | C10H7NO2 | 173.171 g/mol
1-Nitroso-2-naphthol as a complexing agent for the on-line preconcentration of cobalt with FI-FAAS. 1-Nitroso-2-naphthol is the chelating ion-exchanger in the synthesis of alumina adsorbents that are of acidic, basic and neutral nature. It is used for the removal and preconcentration of Pb(II), Cu(II), Cr(III) from waste, as well as drinking water. It is also used in the preconcentration of cobalt using C(18) microcolumn with flow injection that is coupled to a flame atomic absorption spectrometry (FI-FAAS) system. 1-Nitroso-2-naphthol is used in the preparation of 1-nitroso-2-naphthol-sodium nitrite reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-nitroso-2-naftol se usa como agente complexivo para la preconcentración en línea de cobalto con FI-FAAS. El 1-nitroso-2-naftol es el intercambiador de iones quelantes en la síntesis de adsorbentes de alúmina de naturaleza ácida, básica y neutra. Se utiliza para la eliminación y preconcentración de Pb(II), Cu(II), Cr(III) de los residuos, así como del agua potable. También se utiliza en la preconcentración de cobalto mediante microcolumna C(18) con inyección de flujo que se acopla a un sistema de espectrometría de absorción atómica de llama (FI-FAAS). El 1-nitroso-2-naftol se utiliza en la preparación de reactivos de nitrito de 1-nitroso-2-naftol-sodio.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 131-91-9
Fórmula molecular C10H7NO2
Peso molecular (g/mol) 173.171
Número MDL MFCD00003884
Clave InChI YXAOOTNFFAQIPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-nitroso-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-nitroso, nitroso-beta-naphthol, 2-naphthol, 1-nitroso, 1-nitroso-2-naftol, zelen moridlova 4, zelen moridlova 4 czech, alpha-nitroso-beta-naphthol, 1-nitroso-2-naftol czech, unii-757i55u2qx
PubChem CID 8580
Nombre IUPAC 1-nitrosonaftalen-2-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2N=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Nitroso-2-naphthol
Punto de fusión 104°C to 108°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Número UN UN3077
Beilstein 776947
Índice Merck 14,6641
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.17
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Nitroso-2-naphthol
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Nitroso-2-naphthol