Learn More
Sal disódica de ácido 1-nitroso-2-naftol-3,6-disulfónico, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430987 500 g 500 g
11410987 25 g 25 g
11420987 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23375.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 525-05-3 | C10H5NNa2O8S2 | 377.25 g/mol
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt is the most sensitive determination of trace cobalt reagents used for determination of cobalt and potassium-sensitive reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal disódica de ácido 1-nitroso-2-naftol-3,6-disulfónico es el reactivo de determinación de trazas de cobalto más sensible utilizado y un reactivo sensible al potasio.
Solubilidad
Ligeramente soluble en metanol y etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 525-05-3
Fórmula molecular C10H5NNa2O8S2
Peso molecular (g/mol) 377.25
Número MDL MFCD00149246
Clave InChI DMKMTGULLYISBH-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo nitroso-r salt, nitroso r, sodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulfonate, disodium 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonate, nitroso r salt, 1-nitroso-3,6-disulfonate, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 3-hydroxy-4-nitroso-, disodium salt, 3-hydroxy-4-nitroso-2,7-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, 1-nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, disodium 3-hydroxy-4-nitrosonaphthalene-2,7-disulphonate
PubChem CID 10672
SMILES [Na+].[Na+].OC1=C(N=O)C2=CC=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt
Punto de fusión >300°C
Cantidad 500 g
Beilstein 3643930
Índice Merck 14,6644
Información de solubilidad Slightly soluble in methanol and ethanol.
Nombre IUPAC disodio;3-hidroxi-4-nitrosonaftaleno-2,7-disulfonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.26
Porcentaje de pureza ≥90%