Learn More
1-nitroso-1-(2-hidroxietil)-3-(2-cloroetil)urea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Nitroso-1-(2-Hydroxyethyl)-3-(2-chloroethyl)urea |
| CAS | 96806-34-7 |
| Fórmula molecular | C5H10ClN3O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N'-(2-Chloroethyl)-N-(2-hydroxyethyl)-N-nitrosourea |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10ClN3O3/c6-1-2-7-5(11)9(8-12)3-4-10/h10H,1-4H2,(H,7,11) |
| SMILES | OCCN(N=O)C(=O)NCCCl |
| Nombre IUPAC | 3-(2-cloroetil)-1-(2-hidroxietil)-1-nitrosourea |
| Peso molecular (g/mol) | 195.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.0411 |