Learn More
1-Nitropireno, TRC
Código de producto. 30481778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30481778 1 g
1 options
Código de producto. 30481778 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5199501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Nitropyrene
CAS 5522-43-0
Fórmula molecular C16 H9 N O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Pyrene, 1-nitro-, 1-Nitropyrene, 3-Nitropyrene, NSC 81340
Fórmula InChI InChI=1S/C16H9NO2/c18-17(19)14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
Nombre IUPAC 1-nitropireno
Peso molecular (g/mol) 247.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.0633