Learn More
1-nitropropano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Nitropropane |
| CAS | 108-03-2 |
| Fórmula molecular | C3 H7 N O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Propane','1-nitro- (8CI','9CI','ACI), 1-Nitropropane (ACI), NSC 6363 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7NO2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCC[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1-nitropropano |
| Peso molecular (g/mol) | 89.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 89.0477 |